Documenti fondamentali
SYNC204250
Synthware Liebig condenser with 8 mm OD hose connections
joint: ST/NS 24/40, jacket L 250 mm
Sinonimo/i:
Synthware C204250, Straight condenser
Scegli un formato
1 EA
104,00 €
104,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
104,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
104,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C204250
Lunghezza camicia
250 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Synthware Liebig condenser features a 250 mm jacketed length for superior cooling efficiency. With standard taper outer joint at the top (24/40) and a lower inner drip tip joint. Made from durable borosilicate glass.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)