Documenti fondamentali
SYNC161100
Synthware vacuum jacketed distillation column with indents to support packing material
joint: ST/NS 14/20, jacket H 130 mm
Sinonimo/i:
Synthware 161100, glass distilling column
Scegli un formato
1 EA
192,00 €
192,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
192,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
192,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C161100
Altezza camicia
130 mm
Descrizione generale
With 12 mm I.D. indentations to support packing material. Vacuum jacketed to improve performance .
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)