Documenti fondamentali
SYNC151200
Synthware West condenser
joint: ST/NS 14/20, jacket L 200 mm
Sinonimo/i:
Synthware C151200, glass West condenser
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Giunto
joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C151200
Lunghezza camicia
200 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
With narrow annular space for fast coolant speed, thus high cooling efficiency.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)