Documenti fondamentali
SYNA831420
Synthware inlet adapter with fritted disc
joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
Synthware A831420, glass inlet adapter
Scegli un formato
1 EA
34,60 €
34,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
34,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
34,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A831420
Categorie correlate
Descrizione generale
With an extra coarse disc to prevent solid from being introduced into reaction system during liquid transfer.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)