Documenti fondamentali
SYNA771410
Synthware inlet/thermometer adapter
joint: ST/NS 14/10
Sinonimo/i:
Synthware A771410, thermometer inlet adapter
Scegli un formato
1 EA
23,94 €
23,94 €
Prezzo di listino25,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
23,94 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
23,94 €
Prezzo di listino25,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS14/10
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
A771410
Categorie correlate
Descrizione generale
Synthware inlet or thermometer adapter with a compression cap and a Viton® O-ring to form a tight seal. Cap accommodates a 5.0-7.5mm O.D. plain stem thermometer. Supplied with one Nylon cap and one Viton® O-ring. For microscale applications. To use as syringe port, replace O-ring with PTFE-lined septum.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)