Vai a
SYNC212440
Synthware Friedrichs condenser
top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
Synthware C212440, glass Friedrichs condenser
per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
186,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
186,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
joint
bottom joint: ST/NS24/40, joint: ST/NS top24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C212440
General description
With a joint at 15º angle.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SYNC214550SYNC243445SYNC232440
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C212440
manufacturer/tradename
Synthware C214550
manufacturer/tradename
Synthware C243445
manufacturer/tradename
C232440
joint
bottom joint: ST/NS24/40
joint
bottom joint: ST/NS45/50, joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS34/45
joint
bottom joint: ST/NS24/40
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware Friedrichs condenser
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)