SYNA381922
Synthware™ 90 degree vacuum adapter with PTFE stopcock
male joint: ST/NS 19/22
Sinonimo/i:
Synthware A381922, adapter, vacuum adapter
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Giunto
male joint: ST/NS19/22
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A381922
Descrizione generale
With 8 mm or 10 mm O.D. hose connection and 2 mm PTFE stopcock.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)