Documenti fondamentali
SYNA663514
Synthware adapter with top spherical socket joint and lower standard taper inner joint
top joint: ST/NS 35/20, bottom joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
Synthware A663514, adapter with ball socket
Scegli un formato
1 EA
36,20 €
36,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
36,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
36,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
bottom joint: ST/NS14/20
joint: ST/NS top35/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A663514
Descrizione generale
Synthware adapter with top spherical socket joint (35/20) and lower standard taper inner joint (14/20) to fit a various of laboratory glassware.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)