Documenti fondamentali
SYNA342942
Synthware twin hose connecting adapter
joint: ST/NS 29/42
Sinonimo/i:
Synthware A342942, Adapter, twin connecting hose
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Giunto
joint: ST/NS29/42
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A342942
Categorie correlate
Descrizione generale
Adapter has two hose connections 180° from one another to permit a flow of inert gas over the apparatus.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)