Documenti fondamentali
SYNA341420
Synthware twin hose connecting adapter
joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
SynthwareA341420, Adapter, twin connecting hose
Scegli un formato
1 EA
23,10 €
23,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
23,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
23,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A341420
Diam. est. tubo
8 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Adapter has two hose connections 180° from one another to permit a flow of inert gas over the apparatus.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)