Documenti fondamentali
BAF203111718
SP Bel-Art® Safe-Lab Joint Tubing Adapter
for 24/40 Tapered Joints
Sinonimo/i:
adapter tubing
Scegli un formato
1 EACH
158,00 €
158,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
158,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
158,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F20311-1718
Diam. fori
10 mm
Descrizione generale
Stopper has PTFE body with Viton® O-ring.
Caratteristiche e vantaggi
  • Polypropylene screw cap on top has an inside O-ring for depth adjustment of glass tubing
  • Bottom inner joint has a threaded extracting nut for easy removal of adapter
  • Not Autoclavable
Note legali
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)