Documenti fondamentali
SYNA262414
Synthware Kjeldahl distilling trap
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
Synthware A262414, Distilling trap, Kjeldahl trap
Scegli un formato
1 EA
58,40 €
58,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
58,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
58,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
bottom joint: ST/NS14/20
joint: ST/NS top24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A262414
Capacità
100 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Adapter is placed above flask to prevent carry-over of reactions which have a tendency to foam.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Learn how water impurities can impact the Kjeldahl nitrogen method. Get recommendations for accurate Kjeldahl analysis and total Kjeldahl nitrogen (TKN) tests. Select the optimal water purification system.