Documenti fondamentali
SYNF240100
Synthware Dewar flask, hemispherical low form
I.D. × O.D. 65 mm × 80 mm, fits 100 mL flasks
Sinonimo/i:
Synthware F240100,
Scegli un formato
1 EA
340,00 €
340,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
340,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
340,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
aluminum flask
Giunto
Joints neck (80)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F240100
Diam. int. × diam. est.
65 mm × 80 mm
D.I. × profondità
8 cm × 6.5 cm
Capacità pallone
100 mL
Descrizione generale
Flask size shown is the maximum capacity flask that will fit inside the Dewar. With aluminum housing to transfer magnetic field.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)