Documenti fondamentali
SYNA232414
Synthware anti-splash adapter with fritted disc
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
Synthware A232414, rotary evaporator bump trap
Scegli un formato
1 EA
125,00 €
125,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
125,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
125,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
bottom joint: ST/NS14/20
joint: ST/NS top24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A232414
Capacità
100 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
With extra coarse fritted disc sealed above lower inner joint. Frit reduces foam from being carryover.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)