Documenti fondamentali
HS20622A
Dropper Bulb
capacity 1 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiali
natural
natural latex
natural rubber
Confezionamento
pack of 72 ea
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS20622A
Lungh. × D.E. × Diam.
43 mm × 13 mm × 5 mm, (hole diam.)
Capacità
1 mL
Descrizione generale
The latex (natural rubber) Dropper Bulb is simple and economical.
Caratteristiche e vantaggi
  • Made of latex (natural rubber)
  • Designed for use with Pasteur pipettes, small pipettes, and medicine droppers
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. How to sterilize this product? EOG?
    1 risposta
    1. This product can be washed in hot, soapy water. Then the product can be boiled to make sure it is sterilized.