Documenti fondamentali
SLWSSV104
Pyrex® Stopcocks, high vacuum
straight key bore, bore 4 mm , key
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware SSV104
Scegli un formato
1 EA
160,00 €
160,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
160,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
160,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
SSV104
SciLabware
Foro
4 mm , key
Spessore braccio laterale × D.E.
1.5 mm × 10 mm
Descrizione generale
  • These stopcocks are specially designed and carefully manufactured for high vacuum applications
  • Each stopcock tested for high vacuum performance.
  • Borosilicate glass construction
  • Keys and barrels are precision ground together in matched pairs for optimum performance
  • Each key and barrel are numbered to ensure they are always paired together
  • All side-arms are 100mm in length
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)