Documenti fondamentali
SLWSSD103
Pyrex® Stopcocks, plain arms
straight key bore, glass key, bore 2.5 mm , key
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware SSD103
Scegli un formato
1 EA
48,70 €
48,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
48,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
48,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
glass key
Produttore/marchio commerciale
SSD103
SciLabware
Foro
2.5 mm , key
D.E. × spess. braccio laterale
9 mm × 1.5 mm
Diam. rubinetto
14.5 mm
Descrizione generale
  • A range of glass stopcocks which meet the specifications of DIN 12541
  • Manufactured from borosilicate glass with interchangeable key
  • Leakage rate meets the requirements of DIN 12540
  • Supplied complete with key retaining device
Caratteristiche e vantaggi
  • Comply with DIN 12541
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
  • Glass stopcock key with silicone ′O′ ring and PP retaining device
  • Glass keys are fully interchangeable
  • Leakage rate meets the requirements of DIN 12540 i.e. 0.1mbar l/s-1
  • All side-arms are 100mm in length
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)