Documenti fondamentali
SLW5808/2
Pyrex® Filter holder for 25 mm membranes
graduated funnel only, 15 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 5808/2
Scegli un formato
1 EA
135,00 €
135,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
135,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.43
135,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
5808/2
SciLabware
Capacità
15 mL
Descrizione generale
  • With porosity grade 3 sintered glass disc to support 25mm diameter membranes
  • Liquids only in contact with chemically resistant borosilicate glass
  • Fully autoclavable
Comprises three components which should be ordered separately
  • Funnel 15ml capacity
  • Support base with sintered glass disc
  • Metal retaining clip
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)