Documenti fondamentali
SLW4980-250
Pyrex® Erlenmeyer flask, heavy duty, narrow neck
250 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 4980-25
Scegli un formato
12 EA
165,00 €
165,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
165,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
165,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
Pyrex flask
flat bottom
Giunto
joint neckNARROW-NECK
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduated
without cap
heavy duty
Confezionamento
pack of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 4980-250
Altezza
132 mm
Diam. est. corpo
82 mm
Capacità
250 mL
250 mL
D.I. collo
27 mm
Misura tappo
27
Raccordi
narrow neck
Descrizione generale
  • Mechanically stronger than standard flasks
  • Designed for longer life and increased user safety
  • Reinforced rims to reduce chipping and breakage
Altre note
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)