Documenti fondamentali
SLW443054N
Pyrex® Separating funnel, Gilson style with PTFE key
500 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 443054N
Scegli un formato
1 EA
173,00 €
173,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
173,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
173,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PTFE key
glass stopper (hollow)
Giunto
joint stopper24/29
Produttore/marchio commerciale
443054N
SciLabware
Capacità
500 mL
500 mL
Foro rubinetto
4.0 mm
Descrizione generale
  • Gilson style separating funnel with long delivery stem for good control of the liquid/liquid interface
  • With interchangeable PTFE key for grease free performance
  • Supplied with hollow glass stopper
Caratteristiche e vantaggi
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
  • Gilson style separating funnel with long delivery stem for good control of the liquid/liquid interface
  • With interchangeable PTFE stopcock key
  • Supplied with hollow glass stopper
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)