Documenti fondamentali
Z177741
Sigma-Aldrich
Scienceware® rotary separatory funnel rack
funnel size 500-1,000 mL
Scegli un formato
1 EA
256,00 €
256,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
256,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
256,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
melamine resin
Caratteristiche
Holds 6 funnels
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F18964-0000
Altezza
53 cm
Diametro della base
35 cm
Dimens. imbuto
500-1,000 mL
Diametro sommità
35 cm
Descrizione generale
Molded, rigid white melamine. Rack consists of a rectangular base, screw-in column, and fully adjustable support disc held at the desired height by a screw-clamp bushing. Open-front type support holes allow for easy funnel removal.
This rotary separatory funnel rack consists of a rectangular base, screw-in column and a support disc held in place by a screw clamp.
  • Support disc is fully adjustable for different heights up to 21"
  • Open front type support holes for easy removal and placement of separatory funnels
  • Includes 18 insert clips to accommodate different sized funnels.
  • Shipped unassembled
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)