Documenti fondamentali
SLW3295/06
Pyrex® Burettes, class B with PTFE key
50 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 3295/06
Scegli un formato
1 EA
39,90 €
39,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
39,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
39,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PTFE key
Caratteristiche
graduations 0.10 mL
Produttore/marchio commerciale
3295/06
SciLabware
Lunghezza
820 mm
Capacità
50 mL
Descrizione generale
  • Complies with ISO 385
  • Fitted with interchangeable PTFE keys for grease-free performance, with 1.5mm bore
  • White enamel graduations for good visibility with dark coloured solutions
  • Manufactured from borosilicate glass for increased chemical resistance
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)