Documenti fondamentali
SLW3151/06
Pyrex® Volumetric flask, heavy duty, class A, USP/ISO/DIN tolerances
capacity 10 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 3151/06
Scegli un formato
5 EA
65,30 €
65,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
65,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
65,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
Pyrex flask
Giunto
joint ST/NS neck10/19
Caratteristiche
class A USP/ISO/DIN tolerances
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 3151/06
Alt. complessiva
90 mm
Capacità
10 mL
Descrizione generale
Class A, Pyrex
  • Complies with ISO 1042 and DIN 12664
  • Calibrated to the tolerance required by the United States Pharmacopoeia (USP) which is tighter than those of ISO/DIN standards
  • Each flask is laser etched with an individual serial number, batch code and date of manufacture
  • Conformity ′H′, certified
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex glass
  • Inscriptions in white enamel
  • Polyethylene stopper
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)