Z326208
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask
volume 50 mL, accuracy: 0.06 mL
Scegli un formato
29,80 €
Scegli un formato
About This Item
29,80 €
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap: no
class A DE-M. DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, IN).
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
BRAND
Campo di misura del volume
50 mL, accuracy: 0.06 mL
Capacità
50 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)