Documenti fondamentali
SLW2145/10M
Pyrex® Filter funnel, long stem
top O.D. 105 mm
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 2145/10M
Scegli un formato
10 EA
515,00 €
515,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
515,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
515,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
Descrizione
fits filter diam. 150 - 185 mm
Caratteristiche
long stem
Produttore/marchio commerciale
2145/10M
SciLabware
Diam. filtro
150—185 mm
Lungh. stelo
150 mm
D.E. stelo
8 mm
D.E. sommità
105 mm
Descrizione generale
  • With 60 degree. bowl angle for precise fitting of filter paper
  • Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
  • Stem length approximately 150 mm
Caratteristiche e vantaggi
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
  • Suitable for liquid-solid filtration using a filter paper
  • Funnel stem length approximately 150mm
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)