Documenti fondamentali
SLW2140/03M
Pyrex® Filter funnel, short stem
top O.D. 70 mm
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 2140/03M
Scegli un formato
10 EA
189,00 €
189,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
189,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
189,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
Descrizione
fits filter diam. 70 - 90 mm
Caratteristiche
short stem
Produttore/marchio commerciale
2140/03M
SciLabware
Diam. filtro
70—90 mm
Lungh. stelo
75 mm
D.E. stelo
8 mm
D.E. sommità
70 mm
Descrizione generale
  • With 60 deg. bowl angle for precise fitting of filter paper
  • Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
Caratteristiche e vantaggi
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
  • Suitable for liquid-solid filtration using a filter paper
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)