Documenti fondamentali
SLW2115/04M
Pyrex® Weighing scoop
6 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 2115/04M
Scegli un formato
10 EA
261,00 €
261,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
261,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
261,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 2115/04M
Lungh. complessiva
85 mm
Capacità
6 mL
Descrizione generale
Glass scoop
  • With hollow stem to aid introduction of the powder into narrow neck vessels e.g. volumetric flasks
  • The flat base ensures stability on the balance pan
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)