Documenti fondamentali
SLW2115/02M
Pyrex® Weighing scoop
3 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 2115/02M
Scegli un formato
10 EA
238,00 €
238,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
238,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
238,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
Confezionamento
pkg of 10
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 2115/02M
Lungh. complessiva
70 mm
Capacità
3 mL
Descrizione generale
Glass scoop
  • With hollow stem to aid introduction of the powder into narrow neck vessels e.g. volumetric flasks
  • The flat base ensures stability on the balance pan
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. What's the length of these weigh boats?
    1 risposta
    1. As listed in the Properties section of the product page, the overall length of the Pyrex weighing scoop is 70 mm.