Documenti fondamentali
SLW1628/10M
Pyrex® Test tubes with standard ground stoppers
graduated, 10 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1628/10M
Scegli un formato
10 EA
201,00 €
201,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
201,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.11
201,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass tube
colorless tube
polyethylene stopper
Giunto
joint stopper14/23
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduated
graduations
Push fit
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 1628/10M
D.E. × lungh.
18 mm × 125 mm
Capacità
10 mL
10 mL
Diam. tubo
18 mm
Descrizione generale
  • With white enamel graduations to indicate capacity
  • Pyrex borosilicate glass construction provides excellent resistance to chemical attack and thermal shock
  • Supplied with interchangeable polyethylene stopper
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)