Documenti fondamentali
SLW1620/20M
Pyrex® Test tubes, with rim, medium wall
50 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1620/20M
Scegli un formato
100 EA
190,00 €
190,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
190,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.11
190,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
beaded neck neck
borosilicate glass tube
colorless tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
Push fit
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 1620/20M
D.E. × lungh.
24 mm × 150 mm
Capacità
50 mL
50 mL
Diam. tubo
18 mm
Spessore delle pareti
1.2 mm
Descrizione generale
  • Conforms to ISO 4142
  • High quality test tubes designed and constructed for optimum performance
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass which gives superior performance to neutral borosilicate and soda-lime glass
  • Allows use at temperatures up to 500 deg. C
  • Excellent resistance to chemical attack
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Buenos días, nos pueden indicar exactamente las medidas del tubo. diàmetro externo y largada. gracias
    1 risposta
    1. The measurements are listed in the 'PROPERTIES' section as follows:
      O.D. × L: 24 mm × 150 mm
      capacity: 50 mL
      tube diam.: 18 mm
      wall thickness: 1.2 mm