Documenti fondamentali
SLW1450/04D
Pyrex® Evaporating dish
90 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1450/04D
Scegli un formato
10 EA
166,00 €
166,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
166,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
166,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
flat base
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 1450/04D
Altezza
45 mm
Diametro
80 mm
Diam. piastra
80 mm
Capacità
90 mL
Descrizione generale
  • Complies to DIN 12336
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • High resistance to chemical attack and thermal shock
  • Flat base
  • Curved sides with spout
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)