Documenti fondamentali
Z567752
Q-Tube glass pressure tube
volume 35 mL, heavy-wall
Scegli un formato
1 EA
56,50 €
56,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
56,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
56,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Q Labtech
Parametri
500 psi pressure at 90 °C
Volume
35 mL
Categorie correlate
Note legali
Q-Tube is a trademark of Q Labtech LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6