Documenti fondamentali
SLW1070/04D
Pyrex® Boiling flask, flat bottom, narrow neck
100 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1070/04D
Scegli un formato
10 EA
123,00 €
123,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
123,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
123,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
Pyrex flask
flat bottom
single-neck
Caratteristiche
narrow neck
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
1070/04D
SciLabware
Altezza
110 mm
Diametro corpo
64 mm
Capacità
100 mL
100 mL
D.I. collo
18 mm
Descrizione generale
  • Complies with DIN ISO 1773
  • Flat base for standing on benches and hotplates etc.
  • Manufactured from Pyrex® glass for high resistance to thermal shock
  • Excellent chemical durability for contamination-free performance
  • With white enamel marking spot
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)