Documenti fondamentali
SIK7911-10
Sigma-Aldrich
[1,1′-Biphenyl]-4,4′-diylbis(phosphonic acid)
97%
Scegli un formato
250 MG
169,00 €
1 G
478,00 €
169,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
169,00 €
1 G
478,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H12O6P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
314.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.23
169,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
powder
Durata
3 years under the recommended conditions
Colore
white
Stringa SMILE
[P](=O)(O)(O)c1ccc(cc1)c2ccc(cc2)[P](=O)(O)O
InChI
1S/C12H12O6P2/c13-19(14,15)11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(8-4-10)20(16,17)18/h1-8H,(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)
QWSZMKCGMDROKE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
These products are used as linkers to improve adhesion between coatings and metal surfaces. The phosphonic acid groups can graft onto metal surface while the hydroxyl groups react with common epoxy/amine-based paints.
Note legali
Product of SiKEMIA
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)