Documenti fondamentali
SIK7913-10
Sigma-Aldrich
1,3,5-Benzenetriphosphonic acid - BTP
≥97%
Scegli un formato
250 MG
172,00 €
1 G
491,00 €
172,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
172,00 €
1 G
491,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H9O9P3
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
172,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥97%
Stringa SMILE
[P](=O)(O)(O)c1cc(cc(c1)[P](=O)(O)O)[P](=O)(O)O
InChI
OARRIBWWCWLELO-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Product of SiKEMIA
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)