Documenti fondamentali
SIK2106-11
Sigma-Aldrich
1,4-Dibromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
≥97%
Scegli un formato
250 MG
142,00 €
1 G
407,00 €
142,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
142,00 €
1 G
407,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H2Br2F6
Numero CAS:
Peso molecolare:
371.90
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
142,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥97%
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1c(cc(c(c1)Br)C(F)(F)F)Br
InChI
1S/C8H2Br2F6/c9-5-1-3(7(11,12)13)6(10)2-4(5)8(14,15)16/h1-2H
ZEVVDSRCWJRHSX-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Product of SiKEMIA
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)