Documenti
S60535
N(2),N(2),N(2),N(2),N(4),N(4),N(4),N(4),N(6),N(6),N(6),N(6)-DODECAETHYL-1,3,5,2LAMBDA(5),4LAMBDA(5),6LAMBDA(5)-TRIAZATRIPHOSPHININE-2,2,4,4,6,6-HEXAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H60N9P3
Numero CAS:
Peso molecolare:
567.728
Numero MDL:
Altre note