230286
Phosphonitrilic chloride trimer
99%
Sinonimo/i:
1,3,5,2,4,6-Triazatriphosphorine-2,2,4,4,6,6-hexachloride, 1,3,5-Triaza-2,4,6-triphosphorin-2,2,4,4,6,6-hexachloride, Hexachlorocyclotriphosphazene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
112-115 °C (lit.)
Densità
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clp1(Cl)np(Cl)(Cl)np(Cl)(Cl)n1
InChI
1S/Cl6N3P3/c1-10(2)7-11(3,4)9-12(5,6)8-10
UBIJTWDKTYCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges