Documenti
554995
Poly[9,9-di(2′-ethylhexyl)fluoren-2,7-yleneethynylene]
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Forma fisica
solid
Punto di fusione
147 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
chlorinated solvents: soluble (including chloroform)
λmax
381 nm
Fluorescenza
λex 383 nm; λem 419 nm in chloroform
Descrizione generale
Light-emitting polymer. Exhibits blue photo- and electroluminescence.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3