Key Documents
S422282
ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC ACID, DIMORPHOLINIUM SALT TETRAHYDRATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H36N4O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
484.508
Numero MDL:
Altre note