Documenti
S31306
2-HYDROXYMETHYL-2-((2-HYDROXY-5-NITRO-BENZYLIDENE)-AMINO)-PROPANE-1,3-DIOL
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C11H14N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.244
Numero MDL:
Altre note