Key Documents
R269085
ACETIC ACID 2,2,2-TRIFLUORO-1-(1H-IMIDAZOL-4-YL)-ETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C7H7F3N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.141
Numero MDL:
Altre note