Documenti fondamentali
QBD11388
Sigma-Aldrich
Mal-dPEG ®24-amido-dPEG ®24-amido-dPEG ®24-DSPE
Scegli un formato
25 MG
1.100,00 €
100 MG
2.160,00 €
1.100,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
1.100,00 €
100 MG
2.160,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C201H390N5O86P
Peso molecolare:
4284.20
Codice UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
1.100,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: payload delivery reagent
Gruppo funzionale
phospholipid
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Caratteristiche e vantaggi
Mal-dPEG®₂₄-amido-dPEG®₂₄-amido-dPEG®₂₄-DSPE is a micelle building block with a hydrophilic dPEG spacer attached to a maleimide which can react with a free thiol.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)