Documenti fondamentali
QBD11371
Sigma-Aldrich
Tetra(-dPEG ®11-DBCO)PE
Scegli un formato
25 MG
1.960,00 €
100 MG
2.690,00 €
1.960,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
1.960,00 €
100 MG
2.690,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C193H288N12O60
Peso molecolare:
3736.40
Codice UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
1.960,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: homofunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Caratteristiche e vantaggi
Tetra(-dPEG®₁₁-DBCO)PE has four DBCO groups which can each react with an azide through a copper-free "click" chemistry reaction.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)