Documenti fondamentali
QBD11006
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-amido-dPEG ®12-TFP ester
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
Scegli un formato
100 MG
302,00 €
1000 MG
1.190,00 €
302,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
302,00 €
1000 MG
1.190,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C48H65F4NO16
Peso molecolare:
988.02
Codice UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
302,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
Gruppo funzionale
Fmoc
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(OCC2C(C=CC=C3)=C3C4=C2C=CC=C4)=O
InChI
1S/C48H65F4NO16/c49-42-35-43(50)46(52)47(45(42)51)69-44(54)9-11-56-13-15-58-17-19-60-21-23-62-25-27-64-29-31-66-33-34-67-32-30-65-28-26-63-24-22-61-20-18-59-16-14-57-12-10-53-48(55)68-36-41-39-7-3-1-5-37(39)38-6-2-4-8-40(38)41/h1-8,35,41H,9-34,36H2,(H,53,
JAWIMZZYTHYMAT-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Fmoc-N-amido-dPEG®12-TFP ester can be used to introduce a dPEG linker and TFP ester during peptide synthesis.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)