Documenti fondamentali
QBD11005
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-amido-dPEG ®8-TFP ester
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
Scegli un formato
100 MG
235,00 €
1000 MG
1.100,00 €
235,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
235,00 €
1000 MG
1.100,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H49F4NO12
Peso molecolare:
811.81
Codice UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
235,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
Gruppo funzionale
Fmoc
amine
ester
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(OCC2C(C=CC=C3)=C3C4=C2C=CC=C4)=O
InChI
1S/C40H49F4NO12/c41-34-27-35(42)38(44)39(37(34)43)57-36(46)9-11-48-13-15-50-17-19-52-21-23-54-25-26-55-24-22-53-20-18-51-16-14-49-12-10-45-40(47)56-28-33-31-7-3-1-5-29(31)30-6-2-4-8-32(30)33/h1-8,27,33H,9-26,28H2,(H,45,47)
NUMSYYFMYZRSKU-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Fmoc-N-amido-dPEG®8-TFP ester can be used to introduce a dPEG linker and TFP ester during peptide synthesis.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)