Documenti fondamentali
QBD10554
Sigma-Aldrich
MAL-dPEG®24-TFP ester
Scegli un formato
100 MG
343,00 €
1000 MG
1.800,00 €
343,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
343,00 €
1000 MG
1.800,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C64H108F4N2O29
Peso molecolare:
1445.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
343,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(OC1=C(C(F)=CC(F)=C1F)F)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN2C(C=CC2=O)=O)=O
InChI
ROVWSNWDFQZUAW-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
MAL-dPEG®24-TFP esters is a heterobifunctional, linear crosslinking reagent containing a maleimide group on one end of the single molecular weight dPEG® spacer arm and an amine-reactive active ester on the other end. The maleimide group reacts readily and specifically with free sulfhydryl groups in aqueous media at pH 6.5-7.5. 2,3,5,6-tetrafluorophenyl (TFP) ester is used widely in reactions with primary amines. The TFP-amine reactions can be carried out in aqueous or organic solvent. The dPEG® spacer is hydrophilic and non-immunogenic. Because it is a single molecular weight product, it gives the user precise spatial control. The dPEG® spacer also improves water solubility, decreases immunogenicity, and increases the hydrodynamic volume of the conjugate. The increased hydrodynamic volume results in longer serum half-life in vivo.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)