Documenti fondamentali
QBD10573
Sigma-Aldrich
Azido-dPEG ®36-TFP ester
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C81H149F4N3O38
Peso molecolare:
1849.04
Codice UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])OC1=C(C(F)=CC(F)=C1F)F
InChI
LMALFSDESQRRLC-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Azido-dPEG®36-TFP ester can be used to conjugate two different proteins or an antibody with a payload by using copper-catalyzed "click" chemistry with the azide to react with terminal alkynes or strained alkynes and by reaction of the TFP ester with a primary amine.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)