QBD10193
Biotin-dPEG®3-NH3+TFA-
>95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Biotin-PEG-Amine, Biotin-PEG3-NH3-TFA-, Biotin-PEG3-amine TFA salt, Biotin-PEG3-ammonium trifluoroacetate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>95% (HPLC)
Forma fisica
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Biotinylations
reaction type: Pegylations
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Caratteristiche e vantaggi
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
WGK 3