Documenti fondamentali
PL800GHL-9
Plas-Labs Hypalon glove box gloves
for 1 piece glove set, size 9 (for 6 in. ports), 26 in. long
Scegli un formato
1 PAIR
627,00 €
627,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PAIR
627,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
46181504
NACRES:
HA.03
627,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
Hypalon®
Misura
9 (for 6 in. ports)
Caratteristiche
reusable
26 in. long
Confezionamento
pack of 1 pair
Produttore/marchio commerciale
Plas-Labs 800GHL-9
Descrizione generale
Plas-Labs white Hypalon® rubber for resistance to abrasion, oxidizing chemicals, ozone and UV light
Note: Order sleeves, gloves, and glove over sleeve connectors separately.
Note legali
HaackerCalc is a trademark of ChemSW, Inc.
Hypalon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)